Learn More
Hellma™ QS Quarzglas Suprasil hochpräzise Ultra-Makro-Absorptionsküvetten mit Polyethylen-Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50μL
50 μl
100 μl
160 μL
Verschlussmaterial:
Mit Pipettenspitzen öffnen
PE-Stopfen
Beschreibung:
Mittlere Höhe: 15 mm
Mittlere Höhe: 8.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ultra Makroabsorptionszellen |
| Beschreibung | Mittlere Höhe: 15 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50μL |
| Material | QS-Quarz Suprasil |
| Verschlussmaterial | PE-Stopfen |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |