Learn More
Hellma™ QS Quarzglas Suprasil hochpräzise Ultra-Makro-Absorptionsküvetten mit Polyethylen-Stopfen
Artikelnummer. 11706224
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50μL
50 μl
100 μl
160 μL
Verschlussmaterial:
Mit Pipettenspitzen öffnen
PE-Stopfen
Beschreibung:
Mittlere Höhe: 15 mm
Mittlere Höhe: 8.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11706224
Marke: Hellma™ 1052021540
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ Quarz-Ultra-Mikroküvetten werden entweder mit einem PE-Stopfen oder offen mit Pipettenspitzen geliefert.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
Spezifikation
Typ Ultra Makroabsorptionszellen
Beschreibung Mittlere Höhe: 15 mm
Kapazität (metrisch) 50μL
Material QS-Quarz Suprasil
Verschlussmaterial PE-Stopfen
Schichtdicke 10 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm