Learn More
Hellma™ QS Quarzglas Suprasil hochpräzise Ultra-Makro-Absorptionsküvetten mit Polyethylen-Stopfen
Artikelnummer. 11716224
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50μL
50 μl
100 μl
160 μL
Verschlussmaterial:
Mit Pipettenspitzen öffnen
PE-Stopfen
Beschreibung:
Mittlere Höhe: 15 mm
Mittlere Höhe: 8.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11716224
Marke: Hellma™ 1052028540
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ Quarz-Ultra-Mikroküvetten werden entweder mit einem PE-Stopfen oder offen mit Pipettenspitzen geliefert.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
Spezifikation
Typ Ultra-Mikroabsorptionszelle
Beschreibung Mittlere Höhe: 8.5 mm
Kapazität (metrisch) 50 μl
Material QS-Quarz Suprasil
Verschlussmaterial PE-Stopfen
Schichtdicke 10 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm