Learn More
Hellma™ Suprasil™ Quarz-Ultra-Mikrozellen-Küvetten
Artikelnummer. 12687201
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 μl
100 μl
160 μl
Verschlussmaterial:
Mit Pipettenspitzen öffnen
PE-Stopfen
Beschreibung:
Mittlere Höhe: 15 mm
Mittlere Höhe: 8.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussmaterial Beschreibung unitSize
12687201 100 μl PE-Stopfen Mittlere Höhe: 8.5 mm 1 Stück
11786214 100 μl PE-Stopfen Mittlere Höhe: 15 mm 2 Stück
10446719 160 μl Mit Pipettenspitzen öffnen Mittlere Höhe: 15 mm 1 Stück
10456719 50 μl PE-Stopfen Mittlere Höhe: 15 mm 1 Stück
11706224 50 μl PE-Stopfen Mittlere Höhe: 15 mm 2 Stück
11716224 50 μl PE-Stopfen Mittlere Höhe: 8.5 mm 2 Stück
10514782 50 μl PE-Stopfen Mittlere Höhe: 8.5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12687201 Lieferant Hellma™ Lieferanten-Nr. 1052018540
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ Quarz-Ultra-Mikroküvetten werden entweder mit einem PE-Stopfen oder offen mit Pipettenspitzen geliefert.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
Spezifikation
Typ Ultra Makroabsorptionszellen
Beschreibung Mittlere Höhe: 8.5 mm
Kapazität (metrisch) 100 μl
Material Quarz Suprasil
Verschlussmaterial PE-Stopfen
Schichtdicke 10 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12.5 mm