Learn More
Hellma™ QS-Quarz Suprasil Mikro-Absorptionszellen
Artikelnummer. 10100591
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17,500 μl
35.000 μl
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10100591
Marke: Hellma™ 1002040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ Quarz-Absorptions-Mikroküvetten aus Quarz werden entweder mit einem Deckel oder einer PTFE-Kappe geliefert, um die Verdunstung zu begrenzen.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
  • 80 % Transmission von 320 bis 2500 nm
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 7000 μl
Material QS-Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Schichtdicke 20 mm
Wavelength Range 200 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12,5mm