Learn More
Hellma™ QS-Quarz Suprasil Mikro-Absorptionszellen
Artikelnummer. 11711764
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17,500 μl
35.000 μl
7000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11711764
Marke: Hellma™ 10010040
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Aufnahme von Proben für spektroskopische Experimente und optische Analysen konzipiert. Die Hellma™ Suprasil™ Quarz-Absorptions-Mikroküvetten aus Quarz werden entweder mit einem Deckel oder einer PTFE-Kappe geliefert, um die Verdunstung zu begrenzen.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Behält die Form auch bei hohen Temperaturen bis ca. 1000 °C bei.
  • 80 % Transmission von 320 bis 2500 nm
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 35.000 μl
Material QS-Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Schichtdicke 100 mm
Wavelength Range 200 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 12.5 mm