Learn More
Qsonica Umlaufkühler für Sonicatoren
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Benötigt
Fittings und Schläuche separat erhältlich (siehe Kat. Nr. 15-338-422).
Zur Verwendung mit Qsonica Modellen Q500/Q700 Ultraschallbädern. Kompakter und leistungsstarker Kühler automatisiert den Kühlprozess auf einfache Weise. Proben werden kühl gehalten und nur wenig Platz auf der Arbeitsfläche wird belegt. Das Gerät zirkuliert kaltes Wasser durch den Ultraschall-Hornbehälter, um die Temperatur zu automatisieren. Den Kühler einfach auf eine gewünschte Temperatur von 2 bis45 °C einstellen, und kaltes Wasser zirkuliert durch den Ultraschall-Hornbehälter.
- Tischgerät
- Temperaturregelbereich: 2° bis 45 °C
- Kann mit Becherhörnern (431B1/431C1) oder Mikrotiterplatten-Horn (431MPX) verwendet werden
- Elektrische Anforderungen: 85 bis 265 V Wechselstrom, 50/60 Hz
- Abmessungen: 7 ™ 5 ™ 7.5 Zoll (T x B x H) (18 ™ 13 ™ 19 cm)
- Gewicht: 8 lb (3.5 kg)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Umlaufkühler |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7.5 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 19 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5 Zoll |
| Breite (metrisch) | 13 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Kühlhalten von Proben während der Schallexposition |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Becher-Sonotrode oder Mikrotiterplatten-Sonotrode für Q500/Q700 Sonicator™ |