Learn More
Invitrogen™ QSY™ 21 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester
Artikelnummer. 11513667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11513667 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11513667 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. Q20132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00 €
    394.65 € / 5 Milligramm
    Sparen 131.35 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
QSY™ 21 Carbonsäure, Succinimidylester
The amine-reactive quencher, QSY™ 21 succinimidyl ester has a broad and intense absorption (∼661 nm maxima) but no fluorescence making it useful as an acceptor in fluorescence resonance energy transfer (FRET) applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp Succinimidyll-Ester
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Nasseis
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff QSY™ 21
Markertyp Quencher-Farbstoffe
Produktlinie QSY