Learn More
Invitrogen™ QSY™ 7 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester
Artikelnummer. 11573657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11573657 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11573657 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. Q10193
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
QSY™ 7 Carbonsäure, Succinimidylester
QSY-7 succinimidyl ester is a nonfluorescent acceptor dye for preparation of peptide and oligonucleotide FRET probes via aliphatic amine modification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp Succinimidyll-Ester
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff QSY™ 7
Markertyp Quencher-Farbstoffe
Produktlinie QSY