Learn More
Julabo™ Vierfach-Verteiler
Artikelnummer. 11924768
Change view
Click to view available options
Größe:
19.05 mm
31.75 mm
M16 x 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
11924768 19.05 mm 1 Stück
11974778 31.75 mm 1 Stück
11964748 M16 x 1 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11924768
Marke: Julabo™ 8970522
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vierfach-Verteileradapter mit Schlauchtüllen
  • Vierfach-Verteileradapter mit Schlauchtüllen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 19,05mm-Schlauch
Typ Vierfach-Verteileradapter
Größe 19.05 mm