Learn More
Julabo™ Vierfach-Verteiler
Click to view available options
Größe:
19.05 mm
31.75 mm
M16 x 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vierfach-Verteileradapter mit Schlauchtüllen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12,7 mm-Schlauch |
| Typ | Vierfach-Verteileradapter |
| Größe | M16 x 1 |