Learn More
Brady™ Quad Lock Universaladapter für EXA31 und EXA81
Artikelnummer. 30238419 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
5 x 60 x 48 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
30238419 5 x 60 x 48 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30238419 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 321899
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Universelle Halterung für Smartphones und Tablets
  • Feste Befestigung an Geräten
  • Einfach anzubringen und abzunehmen
  • Universell für jedes Gerät
Spezifikation
Höhe (metrisch) 48 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,89 in.
Breite (metrisch) 60 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,362 in.
Tiefe (metrisch) 5 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 0,197 in.
Gewicht (metrisch) 0.02 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 0.04 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B x H) 5 x 60 x 48 mm
Gewährleistung 1 Jahr
Typ Handgriff-Kit für Barcode-Leser
Alternate Part Number QL-Adapt-EXA31-81