Learn More
Buerkle™ Quali Sampler Set PP, komplett mit Tragekoffer .
Artikelnummer. 10329630
Click to view available options
Material:
PTFE, FEP
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10329630
Marke: Buerkle™ 53301001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das praktische Set, das komplett mit Tragetasche geliefert wird, kombiniert den LiquiSampler und den ViscoSampler mit praktischem Zubehör. Modelle aus PP oder PTFE/FEP.
QualiSampler Set bestehend aus:
  • LiquiSampler (Eintauchtiefe: 100 cm; Fassungsvermögen: 250mL)
  • ViscoSampler, 100 cm (Eintauchtiefe: 100 cm; Fassungsvermögen: 300mL)
  • Koffer, fünf Flaschen, Reinigungsbürste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp QualiSampler-Set
Material PTFE, FEP
Enthält 100 cm PTFE/FEP LiquiSampler, 100 cm PTFE/FEP ViscoSampler, Karton, fünf Flaschen, Reinigungsbürste