Learn More
Buerkle™ Quali Sampler Set PP, komplett mit Tragekoffer .
Artikelnummer. 10573851
Click to view available options
Material:
PTFE, FEP
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10573851
Marke: Buerkle™ 53301000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das praktische Set, das komplett mit Tragetasche geliefert wird, kombiniert den LiquiSampler und den ViscoSampler mit praktischem Zubehör. Modelle aus PP oder PTFE/FEP.
QualiSampler Set bestehend aus:
  • LiquiSampler (Eintauchtiefe: 100 cm; Fassungsvermögen: 250mL)
  • ViscoSampler, 100 cm (Eintauchtiefe: 100 cm; Fassungsvermögen: 300mL)
  • Koffer, fünf Flaschen, Reinigungsbürste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp QualiSampler-Set
Material Polypropylen
Enthält 100 cm PP LiquiSampler, 100 cm PP ViscoSampler, Behälter, fünf Flaschen, Reinigungsbürste