Learn More
Buerkle™ Quali Sampler Set PP, komplett mit Tragekoffer .
Beschreibung
QualiSampler Set bestehend aus:
- LiquiSampler (Eintauchtiefe: 100 cm; Fassungsvermögen: 250mL)
- ViscoSampler, 100 cm (Eintauchtiefe: 100 cm; Fassungsvermögen: 300mL)
- Koffer, fünf Flaschen, Reinigungsbürste
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | QualiSampler-Set |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | 100 cm PP LiquiSampler, 100 cm PP ViscoSampler, Behälter, fünf Flaschen, Reinigungsbürste |