Learn More
Munktell Filtrak™ Qualitative Ashless Papers; Circle
Artikelnummer. p-7114710
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
150 mm
Particle Retention:
>20 μm
5 to 6 μm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11367204
Marke: Munktell Filtrak™ 110100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Obtain high-quality filtration. Munktell Filtrak™ Qualitative Ashless Papers contain nearly 100% high alpha-cellulose are manufactured under tightly controlled manufacturing conditions to assure lot to lot quality.
  • Very fast filtering, open fiber matrix
  • Fast filtering, open to semi-open fiber matrix
  • Medium to fast filtering, semi-open to open fiber matrix
  • Medium to slow filtering, medium-tight fiber matrix
  • Very slow filtration, very tight fiber matrix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Zellulose
Particle Retention 5 to 6 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 29s/10mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fast filtration of fine precipitates such as calcium oxalate, magnesium ammonium phosphate, coarser forms of barium sulfate
Güte V1F
Durchmesser (metrisch) 150 mm