Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technische Papiere, glatt, Scheiben, Gütegrad 3 hw
Artikelnummer. 15690849 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
30 mm
42,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15690849 30 mm 100 Stück
15912910 42,5 mm 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 15690849
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT3303030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für analytische und technische Analysen und mit mittelschnellem Filter.
  • Allgemeine Verwendung für analytische und technische Zwecke.
  • Glatte Oberfläche.
  • Blattformat.
  • Optimierter Zellstoff und Linter.
  • Nicht steril, Großpackung.
  • Geeignet für Klärungen, analytische Probenvorbereitung, Partikelanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flächengewicht 65 g/m2
Format Scheibe
Material Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
Filtrationsgeschwindigkeit 20 Sekunden
Güte 3 hw
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Durchmesser (metrisch) 30 mm