Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technische Papiere, glatt, Scheiben, Gütegrad 3 hw
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
- Allgemeine Verwendung für analytische und technische Zwecke.
- Glatte Oberfläche.
- Blattformat.
- Optimierter Zellstoff und Linter.
- Nicht steril, Großpackung.
- Geeignet für Klärungen, analytische Probenvorbereitung, Partikelanalyse.
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 65 g/m2 |
| Format | Scheibe |
| Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 20 Sekunden |
| Güte | 3 hw |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,14 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 30 mm |