Learn More
Thermo Scientific™ QuantaBlu™ NS/K Fluorogenic Substrate Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ QuantaBlu Fluorogenes Peroxidasesubstrat ist ein lösliches fluorogenes (chemofluoreszierendes) Substrat zum Nachweis von Peroxidase-Aktivität in ELISA-Verfahren.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Besondere Merkmale:
- Empfindlicher als Substrate wie TMB, OPD oder ABTS
- Flexibler Einsatz in gestoppten, nicht gestoppten oder kinetischen Assays möglich
- Weiter dynamischer Bereich (4 log-Peroxidase-Konzentrationsbereich)
- Ausgezeichnete Stabilität – Arbeitslösung ist 24 Stunden lang stabil
- Hohe Stokes-Verschiebung; Anregungs-/Emissionsmaximum 325 nm/420 nm (Bereich 315-345/370-460)
- Keine Photobleichung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | QuantaBlu NS/K Substrat (für nicht gestoppten und kinetischen Assay) |
| Produkttyp | ELISA-Substrat |
| Menge | 280 mL |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produktlinie | QuantaBlu |
| Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
| Substrattyp | HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
| Inhalt und Lagerung | Ausreichend für: 275 ml von 1X-Arbeitslösung (2750 Wells bei 100 µl pro Well) • QuantaBlu Substratlösung, 250 ml • QuantaBlu Peroxidlösung, 30 ml Bei 4 °C lagern. |