Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Artikelnummer. 12677689
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung
12677689 Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12677689 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4731221
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Bacillus subtilis ATCC™ 6633™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Liefert < 100 koloniebildende Einheiten (KBE) in einem einzelnen 0,3 ml-Inokulum
Bestellhinweis:
1 Test/rekonstituiertes Röhrchen, 10 Tests/Kit
Im Lieferumfang enthalten:
10 Röhrchen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsröhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 6633TM*
Beschreibung Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Format Quanti-Cult
Produkttyp BactiDisk
Klasse des Zielorganismus Grampositive Stäbchen
Testtyp Quantitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 10 Tests/Kit
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.