Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Escherichia coli ATCC™ 25922™
Artikelnummer. 12657699
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Escherichia coli ATCC™ 25922™
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
12657699 Escherichia coli ATCC™ 25922™ 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12657699 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4737050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Thermo Scientific™ Quanti-Cul™ Escherichia coli ATCC™ 25922™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Liefert < 100 koloniebildende Einheiten (KBE) in einem einzelnen 0,3 ml-Inokulum
Bestellhinweis:
1 Test/rekonstituiertes Röhrchen, 10 Tests/Kit
Im Lieferumfang enthalten:
10 Röhrchen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsröhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 25922TM*
Beschreibung Escherichia coli ATCC™ 25922™
Format Quanti-Cult
Produkttyp BactiDisk
Klasse des Zielorganismus Gram-negative Rods
Testtyp Quantitative QC
Verpackungsart 10 Tests/Kit
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.