Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia multivorans ATCC™ ™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle. Es ist der empfohlene Stamm zur Unterstützung von QK-Tests für nicht sterile Produkte, wie in Kapitel 60 der US Pharmacopeia beschrieben.
Keine serielle Verdünnung erforderlich.
- Liefert < 100 koloniebildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0,1 ml Inokulum
- Ergibt 10 Tests/rekonstituierte Ampulle, 100 Tests/Kit
- Bereit zur Rehydrierung
- Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Inhalt:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen
Specifications
Specifications
| ATCC® | ATCC™ BAA-247™ |
| Beschreibung | Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™ |
| Format | Quanti-Cult Plus™ |
| Produkttyp | BactiDisk |
| Klasse des Zielorganismus | Gramnegative Stäbchen |
| Testtyp | Quantitative Qualitätskontrolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutik |
| Verpackungsart | 100 Tests/Kit |
| Menge | 100 Tests/Kit |
| Stammbezeichnungen | LMG 13010, CCUG 34080, CIP 105495, DSM 13243, NCTC 13007 |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.