Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 2091™
Artikelnummer. 12906003
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests/Kit
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12906003 100 Tests/Kit 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 12906003
Marke: Thermo Scientific™ R4711601
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 2091™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Bestellinformationen:
Wird mit 10 Fläschchen mit konserviertem Organismus geliefert. Enthält 10 Rehydrierungsfläschchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 2091TM*
Beschreibung Candida albicans
Format Quanti-Cult Plus
Produkttyp Einzelner Organismus
Klasse des Zielorganismus Pilze
Testtyp Quantitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 100 Tests/Kit
Menge 100 Tests/Kit
Stammbezeichnungen WDCM00087, 132 {CBS 2730, CIP 1180.79, IFO 1393, NCYC 853
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.