Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Komfort-Set, QK-Set Tests zur Ernährungadäquanz
Artikelnummer. 12936047
Click to view available options
Menge:
120 Tests/Set
Packungsgröße:
120 Tests
Artikelnummer. 12936047
Marke: Thermo Scientific™ R4723000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus Nutritional Adequacy Testing Set wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Kappe auf einem Kunststofffläschchen geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
Enthält:
12 Fläschchen mit konservierten Organismen (zwei pro Organismus) und 12 Rehydrierungsfläschchen.
Inhalt:
Aspergillus brasiliensis ATCC™ 16404™
Bacillus subtilis ATCC™ 6633™
Candida albicans ATCC™ 10231™
Escherichia coli ATCC™8739™
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 16404TM*
Beschreibung QK-Set für Nährwerttests/6
Format Quanti-Cult Plus
Produkttyp QK-Set
Klasse des Zielorganismus Organismen-Sets
Testtyp Quantitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 120 Tests/Set
Menge 120 Tests/Set
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.