Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™
Product Code. 12916037
Click to view available options
Menge:
100 Tests/Kit
Unit Size:
10 Stück
Product Code. 12916037
Brand: Thermo Scientific™ R4716500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus epidermis ATCC™ 12228™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Liefert weniger als 100 Kolonie bildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0.1 ml Inokulum
  • 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen; 100 Tests/Kit
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ATCC® 12228TM*
Beschreibung Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™
Format Quanti-Cult Plus
Produkttyp Qualitätskontrollorganismus
Klasse des Zielorganismus Kokken
Testtyp Quantitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 100 Tests/Kit
Menge 100 Tests/Kit
Stammbezeichnungen FDA-Stamm PCI 1200
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.