Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™
Artikelnummer. 12926037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests/Kit
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12926037 100 Tests/Kit 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Artikelnummer. 12926037 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R4717000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 €
    743.95 € / 10 Stück
    Sparen 291.05 €
    28% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, ist eine unterzeichnete ATCC-Vereinbarung erforderlich.
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
  • 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen; 100 Tests/Kit
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 19615TM*
Beschreibung Streptococcus pyogenes ATCC™ 19615™
Format Quanti-Cult Plus
Produkttyp Qualitätskontrollorganismus
Klasse des Zielorganismus Kokken
Testtyp Quantitative Qualitätskontrolle
Verpackungsart 100 Tests/Kit
Menge 100 Tests/Kit
Stammbezeichnungen WDCM00013, Bruno [CIP 104226]
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.