Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Liefert < 100 koloniebildende Einheiten (CFUs) in einem einzelnen 0,3 ml-Inokulum
Bestellhinweis:
Die Ausbeute beträgt 1 Test/rekonstituiertes Röhrchen, 10 Tests/Kit
Im Lieferumfang enthalten:
10 Röhrchen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsröhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 27853TM* |
| Beschreibung | Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 27853™ |
| Format | Quanti-Cult |
| Produkttyp | BactiDisk |
| Klasse des Zielorganismus | Gramnegative Stäbchen |
| Testtyp | Quantitative Qualitätskontrolle |
| Verpackungsart | 10 Tests/Kit |
* Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.