Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, cultured cells
Artikelnummer. 31370139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Platten
2 Platten
50 Platten
5 × 75 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31370139 2 Platten -
32044979 10 Platten 10 Stück
31942259 50 Platten 50 Stück
32045315 50 Platten 1 Stück
31942695 5 × 75 ml 1 Stück
32044915 5 × 75 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31370139 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. QS0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.00 €
    85.65 € / 2 Stück
    Sparen 6.35 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This QuantiGene Sample Processing Kit for cultured cells contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA targets and QuantiGene Plex DNA assays for DNA targets.
This QuantiGene Sample Processing Kit for cultured cells contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA targets and QuantiGene Plex DNA assays for DNA targets.
  • Easy to follow instructions
  • Preserves the integrity of the RNA/DNA without degradation
  • Choose the method that matches your cultured cell sample
Dieses QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen enthält Reagenzien und Anweisungen für die Vorbereitung von Zelllysaten für die Verwendung in QuantiGene Singleplex- und QuantiGene Plex Assays für RNA-Ziele und QuantiGene Plex DNA-Assays für DNA-Ziele.
• Leicht befolgbare Anweisungen
• Erhaltung der Integrität der RNA/DNA ohne Abbau
• Wählen Sie die Methode, die zu Ihrer kultivierten Zellprobe passt.
Was Sie erhalten
Das QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen enthält unsere proprietäre Lysemischung, Proteinase K und detaillierte Anweisungen zur Vorbereitung von Zelllysaten aus kultivierten Zellen.
Erfolg bei der Zelllyse
Schlüsselfaktoren, welche die vollständige Lyse der Zellen beeinflussen, sind:
• Das Lysegemisch
• Proteinase K
• Vortexing oder Pipettieren der Probe
• Lagerung der Lysate bei –80 °C
• Inkubation bei 50 °C
Die Protokolle, die mit dem QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen geliefert werden, verwenden eine Kombination dieser Faktoren, wodurch eine vollständige Lyse der Proben gewährleistet wird. Darüber hinaus bietet die Lysemischung die richtigen ionischen Bedingungen für die nächtliche Hybridisierung in den QuantiGene Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 15 ml Lysemischung, bei 15 – 30 °C lagern
• 150 µl Proteinase K (50 µg/µl), bei -20 °C lagern
Format Kit
Probentyp Zellkulturen
Produktlinie QuantiGene
Produkttyp Probenverarbeitungs-Kit
Menge 2 Platten
Versandbedingung Blaues Eis