Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Sample Processing Kit, cultured cells
Artikelnummer. 32044979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Platten
2 Platten
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32044979 10 Platten 10 Stück
31370139 2 Platten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32044979 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. QS0101
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This QuantiGene Sample Processing Kit for cultured cells contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA targets and QuantiGene Plex DNA assays for DNA targets.
Dieses QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen enthält Reagenzien und Anweisungen für die Vorbereitung von Zelllysaten für die Verwendung in QuantiGene Singleplex- und QuantiGene Plex Assays für RNA-Ziele und QuantiGene Plex DNA-Assays für DNA-Ziele.
• Leicht befolgbare Anweisungen
• Erhaltung der Integrität der RNA/DNA ohne Abbau
• Wählen Sie die Methode, die zu Ihrer kultivierten Zellprobe passt.
Was Sie erhalten
Das QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen enthält unsere proprietäre Lysemischung, Proteinase K und detaillierte Anweisungen zur Vorbereitung von Zelllysaten aus kultivierten Zellen.
Erfolg bei der Zelllyse
Schlüsselfaktoren, welche die vollständige Lyse der Zellen beeinflussen, sind:
• Das Lysegemisch
• Proteinase K
• Vortexing oder Pipettieren der Probe
• Lagerung der Lysate bei –80 °C
• Inkubation bei 50 °C
Die Protokolle, die mit dem QuantiGene Probenverarbeitungskit für kultivierte Zellen geliefert werden, verwenden eine Kombination dieser Faktoren, wodurch eine vollständige Lyse der Proben gewährleistet wird. Darüber hinaus bietet die Lysemischung die richtigen ionischen Bedingungen für die nächtliche Hybridisierung in den QuantiGene Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 15 ml Lysemischung, bei 15 – 30 °C lagern
• 750 µl Proteinase K (50 µg/µl), bei -20 °C lagern
Format Kit
Probentyp Cell Cultures
Produktlinie QuantiGene
Produkttyp Probenverarbeitungs-Kit
Menge 10 Platten
Versandbedingung Blaues Eis