Learn More
R&D Systems™ QuantiGlo Immunoassay Control Set 732 for Human IL-8/CXCL8
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Nachweisbare Analyten | CXCL8 (IL-8) |
| Gen-ID (Entrez) | 3576 |
| Anwendungsbereich | Control |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Menge | Je 1 |
| Quelle | Human |