missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1143 for Human sTfR RUO
Click to view available options
:
1 Each
Spezifikation
Spezifikation
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 7037 |
| Menge | 1 Each |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | CD71, CD71 antigen, CD71TRFR, p90, T9, TfR, TfR (TransferrinR), TFR1, TFRC, TR, transferrin receptor (p90, CD71), transferrin receptor protein 1, Trfr |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur