Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1155 for Human CRP
Artikelnummer. 18462060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18462060 Je 1 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18462060 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. QC70B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 €
    198.45 € / 1 Sets
    Sparen 11.55 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Should only be used for DCRP00B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Gen-ID (Entrez) 1401
Produktlinie R&D Systems
Menge Je 1