Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 1180 for Human Pro-MMP-10
Artikelnummer. 30001950
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001950 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001950 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. QC131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93 €
    198.45 € / 1 Stück
    Sparen 23.48 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use with catalog number DM1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Nachweisbare Analyten MMP-10
Probentyp Biological Fluids
Typ Immunoassay Control
Gen-ID (Entrez) 4319
Anwendungsbereich Control
Produktlinie R&D Systems
Menge Je 1
Quelle Human
Form Lyophilized