Läs mer
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 880 for Human DPPIV
Produktkod. 30002130
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
Je 1
Förpackningsstorlek:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
30002130 Je 1 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30002130 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer QC233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 €
    198.45 € / 1 Sets
    Sparen 11.55 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For use with catalog number DC260B
For use as quantitative controls for the determination of cytokine concentrations in biological fluids. Concentrations have been assigned using R&D Systems™’ Quantikine™ ELISA kits. Controls are prepared in a buffered protein base with preservatives. They contain recombinant human cytokines at low, medium and high concentrations. Controls are supplied lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Gen-ID (Entrez) 1803
Menge Je 1
Quelle Human
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.