Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 943 for Human TGF-alpha
Artikelnummer. 30001898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001898 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001898 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. QC168
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 €
    198.45 € / 1 Stück
    Sparen 11.55 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use with catalog number DTGA00
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Nachweisbare Analyten TGF-alpha
Gen-ID (Entrez) 7039
Anwendungsbereich Control
Produktlinie R&D Systems
Menge Je 1
Quelle Human