Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Ammonium, Semi-quantitative Teststreifen
Artikelnummer. 12792771 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Farbanzeige:
Hellgelb bis orange
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12792771
Marke: Macherey-Nagel™ 91315
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur schnellen und einfachen Bestimmung von Ammonium in Lösungen. Macherey Nagel™ Quantofix™ Ammoniumteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
  • Gebrauchsfertig
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 10 Sekunden
  • Hervorragend geeignet für industrielle Abwässer und stark gedüngte ländliche Anbaugebiete
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Farbanzeige Hellgelb bis orange
Format Streifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von Ammonium
Graduierungen 0, 10, 25, 50, 100, 200, 400 mg/l NH4+
Menge 100/Packung
Lagerungsbedingungen 30 °C
Prüfzeit 10 s
Typ Semi-qualitative Teststreifen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • QUANTOFIX Ammonium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide solution