Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Karbonathärte, Semi-quantitative Teststreifen
Product Code. 10675811 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Farbanzeige:
Hellgrün nach blau
Unit Size:
100 Stück
Product Code. Farbanzeige unitSize
10675811 Hellgrün nach blau 100 Stück
1 options
Product Code. 10675811
Brand: Macherey-Nagel™ 91323
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ermöglicht die schnelle und einfache Bestimmung der Alkalinität oder Karbonathärte in Wasser. Macherey Nagel™ Quantofix™ Härteteststreifen-Kits sind semi-quantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Teile und Reagenzien.
  • Gebrauchsfertig
  • Schnell: zuverlässige Ergebnisse innerhalb von 30 Sekunden
  • Hervorragend geeignet für die sichere Kontrolle von Wasser in Schwimmbädern und Aquarien
  • Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
  • Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Specifications
Farbanzeige Hellgrün nach blau
Format Streifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Karbonathärte
Graduierungen 0, 3, 6, 10, 15, 20 °d
Menge 100/Packung
Lagerungsbedingungen 30 °C
Prüfzeit 1 min
Typ Semi-qualitative Teststreifen