Learn More
Macherey-Nagel™ X100 Stäbchen pH-Fix 3,6-6,1 .
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
3.6 bis 6.1
Packungsgröße:
100 Einheiten
Beschreibung
Quickly and easily test pH value directly at the point of interest, regardless of experience or chemical background. Macherey-Nagel™ pH-Fix™ pH Test Strips are long handled, no-bleed dip sticks that are ready to use without the need for calibration, set-up or maintenance.
Anwenderfreundliche Teststäbchen, ideal für verschiedenste Einsatzbereiche wie Chemielabors, Industrie, Milchindustrie, Bildungswesen sowie Lebensmittelverarbeitung. Die hydrophoben Kunststoffstäbchen verfügen über mehrere Indikatorpapiere, die auf jedem Streifen versiegelt sind und den gesamten pH-Wertebereich abdecken. Der pH-Wert wird durch den Vergleich mit der beiliegenden Farbtafel bestimmt.
- Geeignet für Rückstandskontrollen in Dialysatoren und zur Messung vaginaler pH-Werte
- Extra lange Stäbchen verhindern den Kontakt zwischen Fingern und Probe und ermöglichen pH-Wert-Tests in engen und tiefen Gefäßen.
- Der Indikator ist kovalent auf die Streifen aufgebracht und blutet nicht in die Probe aus — kann unbegrenzt ohne Kontamination in der Probe gelassen werden.
- Die Farbskala auf dem Teststreifenfeld ermöglicht einen genauen Vergleich mit der Farbe auf dem Teststreifen.
- Liefert zuverlässige Messwerte im angegebenen pH-Bereich.
- Erhältlich in einer einfach zu öffnenden, flachen Box im Taschenformat mit abgerundeten Ecken, um ein Verklemmen von Streifen zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert nach CE und ISO 13485 |
| pH-Bereich | 3.6 bis 6.1 |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung des pH-Werts |
| Graduierungen | 3,6; 4,1; 4,4; 4,7; 5,0; 5,3; 5,6; 6,1 |
| Enthält | Farbdiagramm im Feld |
| Menge | 100 Packung |
| Lagerungsbedingungen | 30 °C |
| Testmethode | Indikatorfarbstoff |
| Prüfzeit | Bis zu 15 Minuten, bis sich die Farbe des Testfelds nicht mehr ändert |
| Mehr anzeigen |