Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Sulfat, Semi-quantitative Teststreifen
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
Allows for the quick and easy determination of sulfate in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Sulfate Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Schnell: Liefert innerhalb von zwei Minuten zuverlässige Ergebnisse
- Hervorragend geeignet für den Einsatz in der Getränkeindustrie
- Präzise: angepasste und mit zertifizierten Standardlösungen geprüfte Farbkarten
- Haltbarkeitsdauer: 2.5 Jahre bei Lagerung unterhalb von 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Rot bis Gelb |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sulfat-Bestimmung |
| Graduierungen | <200, >400, >800, >1200, >1600 mg/l SO42- |
| Menge | 100/Packung |
| Lagerungsbedingungen | 30 °C |
| Prüfzeit | 2 min |
| Typ | Semi-qualitative Teststreifen |