Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™-Teststreifen
Artikelnummer. 11396594 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Eisen-Gesamtgehalt 1.000
Glutaraldehyd
LubriCheck
Peressigsäure 500
Silber
Bereich:
0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 % Glutaraldehyd
0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 g/l Ag
0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/l KOH
0, 5, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l Fe2+/3+
0, 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l Peressigsäure
Farbcode:
Gelb bis Braun
Gelb nach blau
Gelb nach grün
Hellorange bis magenta
Weiß nach dunkelrot
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Bestimmung des Eisen-Gesamtgehalts
Bestimmung von Glutaraldehyd
Bestimmung von Kaliumhydroxid
Bestimmung von Peressigsäure
Nachweis von Silber
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 11396594
Marke: Macherey-Nagel™ 91343
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schnelle, einfache Analysen vor Ort. Die Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststreifen sind einsatzbereit semiquantitative Tests, die je nach Konzentration des Analyten in der Probe die Farbe ändern. Lesen Sie die Ergebnisse mit der Farbskala oder mit dem Quantofix™ Relax ab.
Schnelle, einfache Analysen vor Ort.Die Macherey-Nagel™ Quantofix™ Teststreifen sind einsatzbereit semiquantitative Tests, die je nach Konzentration des Analyten in der Probe die Farbe ändern.Lesen Sie die Ergebnisse mit der Farbskala oder mit dem Quantofix™ Relax ab.
Quantofix™ Teststreifen erfüllen alle Anforderungen eines modernen Schnelltests. Analyseprofis und Gelegenheitstester schätzen die Teststreifen für die schnelle und einfache Analyse direkt am Ermittlungspunkt. Häufig werden diese Tests verwendet, um schnell zu prüfen, ob wichtige Parameter im gewünschten Bereich liegen. Sie liefern ein sofortiges Ergebnis und ermöglichen so eine schnelle Reaktion.
  • Schnell
    • Einfach eintauchen und ablesen
    • Ergebnisse innerhalb von Sekunden
    • Gebrauchsfertig
  • Einfach
    • Keine Kalibrierung
    • Keine Wartung
    • Kein Zubehör
  • Zuverlässig
    • Trockenmittel im Stopfen für optimalen Schutz der Streifen vor Feuchtigkeit
    • Farbtabelle mit rückführbaren Standards bestätigt
    • Automatische Auswertung mit Quantofix™ Relax für sichere Dokumentation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Farbe Hellorange bis magenta
Farbcode Hellorange bis magenta
Inhalt und Lagerung 4° bis 30 °C
Beschreibung Glutaraldehyd
Nachweisbare Analyten Glutaraldehyd
Format Streifen
Typ Teststreifen in Halbqualität
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung von Glutaraldehyd
Anzahl Reaktionen 100
Menge 100 Teststreifen
Bereich 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 % Glutaraldehyd
Prüfzeit 20 s