Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3D Digital PCR Chip Adapter Kit for Flat Block Thermal Cycler
Artikelnummer. 15803374 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Artikelnummer. 15803374
Marke: Applied Biosystems™ 4485513
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erforderliches Zubehör für eine sichere Positionierung.
QuantStudio™ 3D Digital-PCR-Chips in den flachen Doppelblöcken der GeneAmp™ 9700 oder ProFlex™ Thermocyclern. Das Adapter-Kit enthält zwei Blockadapter sowie zwei Kompressionspads, die beim Temperaturwechsel auf den Chips sitzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Contents:
• 2 chip adapters
• 2 thermal pads
Format 3D Digital PCR Chips
PCR-Methode Digital PCR
Zur Verwendung mit (Geräte) GeneAmp 9700, GeneAmp™ PCR System 9700, Dual Flat Block, ProFlex™ 2x Flat PCR System, ProFlex™ PCR System
Produktlinie QuantStudio
Produkttyp 3d Digital PCR Chip Adapter Kit
Menge 1 kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)