Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolute Q™ MAP16 Plattenkit
Artikelnummer. 17407823 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
12 Platten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17407823 12 Platten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17407823 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A52865
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q MAP16 Plattenkit ist eine Schlüsselkomponente des QuantStudio Absolute Q Digital PCR Systems.
Das Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q MAP16 Plattenkit ist eine Schlüsselkomponente des QuantStudio Absolute Q Digital PCR Systems. Das System wird durch die patentierte Microfluidic-Array-Plattentechnologie (MAP) angetrieben, die eine konsistente und automatisierte Trennung der Probe in 20.000 Mikrokammern mit dem branchenweit führenden < 1 % Variationskoeffizienten (CV) ermöglicht. Die QuantStudio Absolute Q MAP16 Verbrauchsmaterialien verwenden Mikroinjektionsplatten, um häufige Herausforderungen wie Inkonsistenz und hohes Totvolumen zu meistern. Dieser neuartige Ansatz bietet viele Vorteile, darunter: Präzises Mikrokammervolumen, konsistente Probenverteilung und mehr als 98 % des geladenen Volumens werden analysiert.
Die unvergleichliche Präzision und Genauigkeit des Absolute Q-Systems gewährleistet zuverlässige Messungen bei Replikaten und Experimenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Inhalt und Lagerung  Enthält MAP16-Platten, Dichtungen und Absolute Q Isolierungspuffer (Kat.- Nr. A52730)
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudioTM Absolute Q Digitales PCR-System
Anzahl Wells 16
Zur Verwendung mit (Anwendung) Digitale PCR
Anzahl pro Karton 12 plates
Anzahl pro Packung 12 plates
Menge 12 Platten
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.