Learn More
Motic™ Viertel-Lambda-Wellen-Retarderplatte
Artikelnummer. 17129378
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Motic™ TEC POL Mikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17129378
Marke: Motic™ 1101006700165
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Platte verzögert Licht um eine Viertelwelle für TEC POL Mikroskope.
Verzögert das Licht um eine Viertelwelle. Zur Verwendung mit folgenden Motic™ Mikroskopen:
  • Panthera TEC POL Binokular
  • Panthera TEC POL Trinokular
  • Panthera TEC POL Epi Binokular
  • Panthera TEC POL Epi Trinokular
  • Panthera TEC POL Digital
  • Panthera TEC POL Epi Digital
  • Panthera TEC POL (i)
Specifications
Typ Verzögerungsplatte
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verzögertes Mikroskoplicht
Zur Verwendung mit (Geräte) Motic™ TEC POL Mikroskope