Learn More
Jenway™ Quarzküvette
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 bis 3.5 ml
Beschreibung
- Konstruktion aus Quarz.
- Geeignet sowohl für die UV- als auch für die Spektrophotometrie im sichtbaren Bereich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Küvette |
| Kapazität (metrisch) | 2 bis 3.5 ml |
| Material | Quarz |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | UV/Sichtbar |