Learn More
Hellma™ MICROPLATTE QUARTZ SCHWARZ 96 PUI PUI
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Beschreibung
- Extrem gleichmäßige Well-Basis - weniger als die Wellenlänge des Lichts
- Jeder Well ist vollkommen wasserdicht
- Kann bei Temperaturen bis zu 900 °C verwendet werden
- Ideal für die Wiederverwendung - robust und langlebig
- Kann schnell und ohne Oberflächenveränderungen autoklaviert und gereinigt werden
- Schwarze Basis aus synthetischem Quarzglas
- 96-Well-Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mikrotiterplatte |
| Material | Quarzglas, Synthetisches Quarzglas |
| Volumen (metrisch) Well | 300 μl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Max. Wärmebeständigkeit | 900 °C |
| Menge | Je |
| Mehr anzeigen |