Learn More
Motic™ Quarz-Halogenlampe 12 V/50 W
Click to view available options
Spannung:
12 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Farbtemperatur: 3350 K
- Lichtstrom: 1600 lm
- Lebensdauer: 50 Stunden
- Erzeugt Licht mit einer höheren effektiven Farbtemperatur und einer höheren Energieeffizienz.
- Kompatibel mit: BA104E Binokulares Sextuple 50 W, BA410E Trinokulares Sextuple 50 W, BA310 MET Binokular, BA310 MET Trinokular, BA310 MET-H Binokular, BA310 MET-T Trinokular (aufrechtes Bild), BA310 MET-T Binokular (3 x 2 Zoll), BA310 MET-T Trinokular (3 x 2 Zoll), BA310 MET-T Binokular (6 x 4 Zoll), BA310 MET-T Trinokular (6 x 4 Zoll), BA310 POL Binokular, BA310 POL Trinokular (20:80-Option)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Quarzhalogenbirne |
| Beschreibung | 50W |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BA104E Binokulares Sextuple 50 W, BA410E Trinokulares Sextuple 50 W, BA310 MET Binokular, BA310 MET Trinokular, BA310 MET-H Binokular, BA310 MET-H Trinokular (aufrechtes Bild), BA310 MET-T Binokular (3 x 2 Zoll), BA310 MET-T Trinokular (3 x 2 Zoll), BA310 MET-T Binokular (6 x 4 Zoll), BA310 MET-T Trinokular (6 x 4 Zoll), BA310 POL Binokular, BA310 POL Trinokular (20:80-Option). |
| Spannung | 12 V |