Learn More
Skytec™ Quartz Safety Gloves
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Lightweight with a Breathable PU Palm
- Abrasion and tear resistant with a secure grip
- Thin coating facilitates movement
- Protects from oils and grease
- Elasticated wrist provides a secure
- Lint-free
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 4131X, EN 388:2016 + A1:2018 4131X |
| Bauweise | Seamless Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Farbe | White |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | General Purpose Gloves |
| Mehr anzeigen |