Learn More
Skytec™ Quartz Safety Gloves
Artikelnummer. p-200110046
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. 30274566
Marke: Skytec™ SKY440
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal for precise operations requiring excellent dexterity and for preventing product contamination. A very supple, stretchable and comfortable mechanical barrier that adapts to every movement.
  • Lightweight with a Breathable PU Palm
  • Abrasion and tear resistant with a secure grip
  • Thin coating facilitates movement
  • Protects from oils and grease
  • Elasticated wrist provides a secure
  • Lint-free
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 4131X, EN 388:2016 + A1:2018 4131X
Bauweise Seamless Knit
Coating Material Polyurethane
Farbe White
Oberflächenbehandlung außen No Texture
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nylon
Produkttyp General Purpose Gloves
Größe Extraklein
Länge (metrisch) 260 mm