Learn More
Hellma™ QUARTZ CUVETTE 220-QS TO=10MM SUPRASIL, Schichtd. 10x10 mm, 1 Stutzen
Marke: Hellma™ 220-10-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Absorptionszelle | |
Quarz Suprasil | |
Je 1 | |
40 mm |
3500 μl | |
9,5mm | |
10 mm | |
12,5mm |