Learn More
Hellma™ Absorptionsküvetten aus Quarzglas Suprasil
Artikelnummer. 15196325
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3.5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15196325 3.5 ml 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15196325
Marke: Hellma™ 1191040
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Dank ihrer Stabilität, maximalen Präzision und Zuverlässigkeit bei der Verwendung für Absorptionsmessungen eignen sich Hellma Küvetten hervorragend für eine Vielzahl von Bereichen im Labor.
Spezifikation
Typ Absorptionszelle
Kapazität (metrisch) 3.5 ml
Material Quarz Suprasil
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Menge Je 1
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 49,5mm
Breite (metrisch) 12,5mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Magnetrührer